(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L18358.03
L18358.06
L18358.03EA
56.4
EUR
L18358.03
L18358.06
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 99%
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Purity: 99%
CAS No.: 66673-40-3
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: 83-85°
Boiling Point: 147-149°/0.06m
Beilstein Reference: 5728422
Optical Rotation: -30° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00077791
Formula:
C₅H₉NO₂ MW: 115,13 g/mol Pto. Ebullición: 147…149 °C (0,06m) Pto. de fusión: 83…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077791 Núm. CAS: 66673-40-3 |