1-Acetylisonipecotoyl chloride 97% may contain up to ca 1M free HCl
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
L18426.03
L18426.06
L18426.03EA
87.2
EUR
L18426.03
L18426.06
1-Acetylisonipecotoyl chloride 97% may contain up to ca 1M free HCl
1-Acetylisonipecotoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 59084-16-1
Molecular Formula: C8H12ClNO2
Formula Weight: 189.64
Melting Point: 131-133°
Beilstein Reference: 389571
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02094017
Formula:
C₈H₁₂ClNO₂ Pto. de fusión: 131…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02094017 Núm. CAS: 59084-16-1 EINECS: 261-594-7 ADR: 8,III |