Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18481.03
L18481.06
L18481.03EA
33.3
EUR
L18481.03
L18481.06
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Purity: 98%
CAS No.: 166330-10-5
Molecular Formula: C36H28OP2
Formula Weight: 538.57
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7729718
MDL No.: MFCD00233863
Formula:
C₃₆H₂₈OP₂ Pto. de fusión: 184…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233863 Núm. CAS: 166330-10-5 |