Glyoxal dimethyl acetal 60% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
L18490.36
L18490.22
L18490.0P
L18490.36EA
267
EUR
L18490.36
L18490.22
L18490.0P
Glyoxal dimethyl acetal 60% en solución acuosa
Glyoxal dimethyl acetal
CAS No.: 51673-84-8
Molecular Formula: OHCCH(OCH3)2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1850744
MDL No.: MFCD00134410
Formula:
OHCCH(OCH₃)₂ MW: 104,11 g/mol Pto. Ebullición: 100…102 °C Densidad: 1,150 Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134410 Núm. CAS: 51673-84-8 |