O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(6-cyano-2-methyl-7-oxo-4,8-dioxa-2,5-diazadec-5-en-3-ylidene)-N-methylmethanaminium tetrafluoroborate, TOTU
L18496.06
L18496.14
L18496.06EA
80.7
EUR
L18496.06
L18496.14
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 136849-72-4
Molecular Formula: C10H17BF4N4O3
Formula Weight: 328.08
Melting Point: 143-146° dec.
MDL No.: MFCD00192127
Formula:
C₁₀H₁₇BF₄N₄O₃ MW: 328,07 g/mol Pto. de fusión: 143…146 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192127 Núm. CAS: 136849-72-4 |