4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18514.03
L18514.MD
L18514.03EA
69
EUR
L18514.03
L18514.MD
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 374790-97-3
Molecular Formula: C6H5BBrFO2
Formula Weight: 218.82
Melting Point:
Formula:
C₆H₅BBrFO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093066 Núm. CAS: 374790-97-3 |