Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
L18553.03 L18553.06
L18553.03EA 63.6 EUR
L18553.03 L18553.06
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Purity: 97% CAS No.: 90866-33-4 Molecular Formula: C6H11ClO3 Formula Weight: 166.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 93-95°/5mm Optical Rotation: +14° (neat) MDL No.: MFCD00211242
Formula: C₆H₁₁ClO₃
MW: 166,60 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,190
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00211242
Núm. CAS: 90866-33-4