Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
L18554.03 L18554.06
L18554.03EA 16.5 EUR
L18554.03 L18554.06
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 98%
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Purity: 98% CAS No.: 86728-85-0 Molecular Formula: C6H11ClO3 Formula Weight: 166.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 93-95°/5mm Optical Rotation: -14° (neat) MDL No.: MFCD00211241
Formula: C₆H₁₁ClO₃
MW: 166,60 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,190
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00211241
Núm. CAS: 86728-85-0