2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L18575.06 L18575.03
L18575.06EA 416 EUR
L18575.06 L18575.03
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Purity: 95% CAS No.: 89992-70-1 Molecular Formula: C9H18ClN2OP Formula Weight: 236.68 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 103-105°/0.08mm Beilstein Reference: 3588525 UN No.: UN2845 MDL No.: MFCD00011544
Formula: C₉H₁₈ClN₂OP
MW: 236,68 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C (0,08 mmHg)
Densidad: 1,061
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00011544
Núm. CAS: 89992-70-1
ADR: 4.2,I