N-Methyl-N-octylamine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Methyloctan-1-amine, n-Methyloctylamine
L18639.14
L18639.06
L18639.14EA
203
EUR
L18639.14
L18639.06
N-Methyl-N-octylamine ≥98%
N-Methyl-N-octylamine
Purity: 98%
CAS No.: 2439-54-5
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 68°/8mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00048927
Formula:
C₉H₂₁N MW: 143.27 g/mol Pto. Ebullición: 68 °C (8 mmHg) Densidad: 0.790 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048927 Núm. CAS: 2439-54-5 EINECS: 219-462-1 UN: 2735 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...