1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18706.06
L18706.03
L18706.06EA
66.5
EUR
L18706.06
L18706.03
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1611-57-0
Molecular Formula: C9H17NO
Formula Weight: 155.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pungent
Boiling Point: 170-172°
UN No.: UN3080
MDL No.: MFCD00209615
Formula:
C₉H₁₇NO Pto. Ebullición: 170…172 °C Densidad: 0,859 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) |
Número MDL:
MFCD00209615 Núm. CAS: 1611-57-0 ADR: 6.1,III |