2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(5-Allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(phenylmethanone)
L18722.06
L18722.14
L18722.06EA
46.5
EUR
L18722.06
L18722.14
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 102593-74-8
Molecular Formula: C23H18O4
Formula Weight: 358.40
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 2168154
MDL No.: MFCD02094038
Formula:
C₂₃H₁₈O₄ MW: 358.40 g/mol Pto. de fusión: 158…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02094038 Núm. CAS: 102593-74-8 |