D-Epoxone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L18989.03
L18989.06
L18989.03EA
56.2
EUR
L18989.03
L18989.06
D-Epoxone 98%
D-Epoxone
Purity: 98%
CAS No.: 18422-53-2
Molecular Formula: C12H18O6
Formula Weight: 258.27
Melting Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1319073
MDL No.: MFCD00063383
Formula:
C₁₂H₁₈O₆ Pto. de fusión: 101…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063383 Núm. CAS: 18422-53-2 |