Ambersep® 900 (OH) ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19035.22 L19035.36 L19035.0B
L19035.22EA 35.3 EUR
L19035.22 L19035.36 L19035.0B
Ambersep® 900 (OH) ion exchange resin
Ambersep® 900 (OH)
CAS No.: 9017-79-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00802695
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00802695
Núm. CAS: 9017-79-2