5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19072.03
L19072.06
L19072.03EA
93.3
EUR
L19072.03
L19072.06
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 10601-19-1
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 179-183°
Beilstein Reference: 132769
MDL No.: MFCD00005623
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. de fusión: 179…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005623 Núm. CAS: 10601-19-1 EINECS: 234-220-5 |