Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
L19126.04 L19126.09 L19126.ME
L19126.04EA 125 EUR
L19126.04 L19126.09 L19126.ME
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Purity: 98% CAS No.: 52462-29-0 Molecular Formula: C20H28Cl4Ru2 Formula Weight: 612.40 MDL No.: MFCD00064793
Formula: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
MW: 612,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064793
Núm. CAS: 52462-29-0
EINECS: 435-530-5