2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-(4-(Benzyloxy)phenyl)ethanol
L19217.14
L19217.06
L19217.14EA
219
EUR
L19217.14
L19217.06
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 61439-59-6
Molecular Formula: C15H16O2
Formula Weight: 228.29
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2054624
MDL No.: MFCD00017532
Formula:
C₁₅H₁₆O₂ MW: 228,29 g/mol Pto. de fusión: 85…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017532 Núm. CAS: 61439-59-6 EINECS: 262-795-2 |