L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
L19290.03 L19290.06
L19290.03EA 33.2 EUR
L19290.03 L19290.06
L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Proline methyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 2133-40-6 Molecular Formula: C6H11NO2.HCl Formula Weight: 165.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 71-78° Beilstein Reference: 3596045 Optical Rotation: -33° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00012708
Formula: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165,6 g/mol
Pto. de fusión: 71…78 °C
Número MDL: MFCD00012708
Núm. CAS: 2133-40-6
EINECS: 218-363-0