4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 4-ethynylbenzoate
L19292.03 L19292.06
L19292.03EA 99.9 EUR
L19292.03 L19292.06
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt 97%
4-Ethynyl-benzoic acid sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 144693-65-2 Molecular Formula: C9H5NaO2 Formula Weight: 168.13 Beilstein Reference: 5836538 MDL No.: MFCD03426026
Formula: C₉H₅NaO₂
MW: 168.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426026
Núm. CAS: 144693-65-2