1-Benzylpiperidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19339.09
L19339.18
L19339.09EA
98.1
EUR
L19339.09
L19339.18
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 2905-56-8
Molecular Formula: C12H17N
Formula Weight: 175.28
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 120-123°/9mm
Beilstein Reference: 5639
MDL No.: MFCD00224901
Formula:
C₁₂H₁₇N MW: 175,28 g/mol Pto. Ebullición: 120…123 °C (9 mmHg) Densidad: 0,950 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00224901 Núm. CAS: 2905-56-8 EINECS: 220-809-4 |