4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19344.03
L19344.06
L19344.03EA
78.5
EUR
L19344.03
L19344.06
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 99%
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Purity: 99%
CAS No.: 69778-83-2
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 1524505
MDL No.: MFCD00071564
Formula:
C₅H₇NO₂ Pto. de fusión: 130…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00071564 Núm. CAS: 69778-83-2 |