N-Boc-L-leucinol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-tert-Butyl (1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate, Boc-Leucinol
L19352.03 L19352.06
L19352.03EA 70.6 EUR
L19352.03 L19352.06
N-Boc-L-leucinol 97%
N-Boc-L-leucinol
Purity: 97% CAS No.: 82010-31-9 Molecular Formula: C11H23NO3 Formula Weight: 217.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 4178460 Optical Rotation: -27.5° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00076950
Formula: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217.3 g/mol
Pto. Ebullición: 212…214 °C
Densidad: 0.980
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076950
Núm. CAS: 82010-31-9