1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L19358.06 L19358.14
L19358.06EA 39.1 EUR
L19358.06 L19358.14
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
1-Formyl-4-methylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 7556-55-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4910 Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 113020 MDL No.: MFCD00085930
Formula: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Pto. Ebullición: 236…238 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085930
Núm. CAS: 7556-55-0