(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
L19361.03 L19361.06
L19361.03EA 35.1 EUR
L19361.03 L19361.06
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 26250-84-0 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 121-125° Beilstein Reference: 3652038 Optical Rotation: -46° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00151904
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151904
Núm. CAS: 26250-84-0