(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19403.06
L19403.03
L19403.06EA
260
EUR
L19403.06
L19403.03
(R)-2-Amino-1-phenylethanol 97%, ee 98%
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Purity: 97%
CAS No.: 2549-14-6
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Odour: Amine-like
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 160°/17mm
Beilstein Reference: 3196196
Optical Rotation: -43° (c=2 in ethanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00239406
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 160 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 57…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00239406 Núm. CAS: 2549-14-6 ADR: 8,III |