5-Bromo-2-methyl-2-pentene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 2270-59-9
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4775
Boiling Point: 50°/20mm
Beilstein Reference: 1735749
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009887
Formula:
C₆H₁₁Br Pto. Ebullición: 50 °C (20 mmHg) Densidad: 1,219 Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F) |
Número MDL:
MFCD00009887 Núm. CAS: 2270-59-9 ADR: 3,III |