N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
L19412.06 L19412.03
L19412.06EA 133 EUR
L19412.06 L19412.03
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 94%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Purity: 94% CAS No.: 93102-05-7 Molecular Formula: C13H23NOSi Formula Weight: 237.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 76°/0.3mm Beilstein Reference: 4311216 MDL No.: MFCD00674005
Formula: C₁₃H₂₃NOSi
MW: 237,42 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C (0,3 mmHg)
Densidad: 0,928
Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F)
Número MDL: MFCD00674005
Núm. CAS: 93102-05-7