2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19453.06
L19453.14
L19453.06EA
48.6
EUR
L19453.06
L19453.14
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 98%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86604-75-3
Molecular Formula: C9H12ClNO.HCl
Formula Weight: 222.12
Melting Point: ca 128° dec.
Beilstein Reference: 5359162
MDL No.: MFCD00277472
Formula:
C₉H₁₂ClNO Pto. de fusión: ∼ 128 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00277472 Núm. CAS: 86604-75-3 |