Boc-Aib-OH ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
BOC-α-Methylalanine, N-Boc-alpha-methylalanine, 2-(Boc-amino)isobutyric Acid, Boc-Aib-OH
L19484.03
L19484.06
L19484.03EA
23.4
EUR
L19484.03
L19484.06
Boc-Aib-OH ≥98%
Boc-Aib-OH
Purity: 98+%
CAS No.: 30992-29-1
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 1953772
MDL No.: MFCD00042973
Formula:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203.24 g/mol Pto. de fusión: 118…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042973 Núm. CAS: 30992-29-1 EINECS: 250-421-0 |