1-Benzyl-3-pyrroline 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19496.03
L19496.06
L19496.03EA
36.8
EUR
L19496.03
L19496.06
1-Benzyl-3-pyrroline 98%
1-Benzyl-3-pyrroline
Purity: 98+%
CAS No.: 6913-92-4
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 111101
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00012324
Formula:
C₁₁H₁₃N Pto. Ebullición: 60 °C (1 mmHg) Densidad: 0,837 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) |
Número MDL:
MFCD00012324 Núm. CAS: 6913-92-4 ADR: 8,III |