4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19504.06
L19504.14
L19504.06EA
48.6
EUR
L19504.06
L19504.14
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 97%
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 90536-66-6
Molecular Formula: C9H10O4S
Formula Weight: 214.24
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 2646649
MDL No.: MFCD00216495
Formula:
C₉H₁₀O₄S Pto. de fusión: 134…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216495 Núm. CAS: 90536-66-6 |