trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19529.03
L19529.MD
L19529.03EA
117
EUR
L19529.03
L19529.MD
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester ≥98%
trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 99%
CAS No.: 83947-56-2
Molecular Formula: C14H19BO2
Formula Weight: 230.12
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₁₉BO₂ Pto. Ebullición: 128 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 27…33 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453666 Núm. CAS: 83947-56-2 |