Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19564.22 L19564.36
L19564.22EA 45.6 EUR
L19564.22 L19564.36
Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1 MDL No.: MFCD00132705
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132705
Núm. CAS: 37380-43-1
Índice Merck: 14,382