Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19565.22 L19565.36
L19565.22EA 61 EUR
L19565.22 L19565.36
Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Amberlite® XAD-16
CAS No.: 104219-63-8 MDL No.: MFCD00145831
Formula: C₁₀H₁₀
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145831
Núm. CAS: 104219-63-8
Índice Merck: 14,382