Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amberlite®, IRA-900 chloride form, Amberlite® IRA-900
L19567.30 L19567.0B
L19567.30EA 52.7 EUR
L19567.30 L19567.0B
Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00132712
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132712
Núm. CAS: 9050-97-9
Índice Merck: 14,382