Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19570.30
L19570.0B
L19570.30EA
51
EUR
L19570.30
L19570.0B
Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Amberlite® IRC-748
CAS No.: 79620-28-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132702
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132702 Núm. CAS: 79620-28-3 Índice Merck: 14,382 |