tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(Boc-amino)phenylboronic acid Pinacol ester, tert-Butyl [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]phenylboronic acid Pinacol ester, 4-Boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, tert-Butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamic acid tert-butyl ester, 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 330793-01-6
Molecular Formula: C17H26BNO4
Formula Weight: 319.21
Melting Point: 169-170°
MDL No.: MFCD02179439
Formula:
C₁₇H₂₆BNO₄ Pto. de fusión: 169…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179439 Núm. CAS: 330793-01-6 |