Copper(I) trifluoromethanesulphonate toluene complex (2:1) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19656.03
L19656.06
L19656.03EA
72.3
EUR
L19656.03
L19656.06
Copper(I) trifluoromethanesulphonate toluene complex (2:1) 98%
Copper(I) trifluoromethanesulphonate toluene complex
Purity: 98%
CAS No.: 48209-28-5
Molecular Formula: [CF3SO3Cu]2.C6H5CH3
Formula Weight: 517.37
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 180° dec.
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD01863766
Formula:
[CF₃SO₃Cu]₂·C₆H₅CH₃ Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863766 Núm. CAS: 48209-28-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |