Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trifluoromethanesulphonic acid Hafnium(IV) salt, Hafnium(IV) Triflate
L19688.06
L19688.14
L19688.06EA
117
EUR
L19688.06
L19688.14
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 161337-67-3
Molecular Formula: C4F12HfO12S4
Formula Weight: 774.75
Melting Point:
Formula:
CHF₃O₃S MW: 774.74 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321255 Núm. CAS: 161337-67-3 |