4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19698.03
L19698.MD
L19698.03EA
147
EUR
L19698.03
L19698.MD
4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 149777-84-4
Molecular Formula: C15H21BO2
Formula Weight: 244.14
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 7204616
MDL No.: MFCD03788749
Formula:
C₁₅H₂₁BO₂ Pto. de fusión: 56…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788749 Núm. CAS: 149777-84-4 |