4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19722.06
L19722.14
L19722.06EA
99.9
EUR
L19722.06
L19722.14
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 164149-28-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 8051929
MDL No.: MFCD03094454
Formula:
C₈H₄FNO₂ MW: 165,12 g/mol Pto. de fusión: 214…218 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094454 Núm. CAS: 164149-28-4 |