Methyl-Β-L-arabinopyranoside ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (2S,3R,4S,5S)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
L19746.03 L19746.06
L19746.03EA 91.2 EUR
L19746.03 L19746.06
Methyl-Β-L-arabinopyranoside ≥98%
Methyl-Β-L-arabinopyranoside
Purity: 98+% CAS No.: 1825-00-9 Molecular Formula: C6H12O5 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 167-172° Beilstein Reference: 4658388 Optical Rotation: +243° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00047547
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,17 g/mol
Pto. de fusión: 167…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047547
Núm. CAS: 1825-00-9
EINECS: 217-362-2