Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 141942-85-0
Molecular Formula: C7H11NO3
Formula Weight: 157.17
Flash Point:
Formula:
C₇H₁₁NO₃ Pto. Ebullición: 270 °C Densidad: 1,114 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00270839 Núm. CAS: 141942-85-0 EINECS: 430-220-6 |