3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19776.03
L19776.MD
L19776.03EA
394
EUR
L19776.03
L19776.MD
3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 737000-77-0
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: ca 227°
Beilstein Reference: 6145604
MDL No.: MFCD03452799
Formula:
C₅H₁₀FN·HCl MW: 139,60 g/mol Pto. de fusión: ∼ 227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03452799 Núm. CAS: 737000-77-0 |