Bis(phenylacetyl)disulphide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19792.06
L19792.14
L19792.06EA
54.3
EUR
L19792.06
L19792.14
Bis(phenylacetyl)disulphide 98%
Bis(phenylacetyl)disulphide
Purity: 98%
CAS No.: 15088-78-5
Molecular Formula: C16H14O2S2
Formula Weight: 302.42
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 2057579
MDL No.: MFCD00513572
Formula:
C₁₆H₁₄O₂S₂ Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00513572 Núm. CAS: 15088-78-5 |