2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
L19846.03 L19846.06
L19846.03EA 58.5 EUR
L19846.03 L19846.06
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
2-Aminopyridine-4-methanol
Purity: 97% CAS No.: 105250-17-7 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Cream to pale yellow Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 8760550 MDL No.: MFCD03791261
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Pto. de fusión: 81…85 °C
Número MDL: MFCD03791261
Núm. CAS: 105250-17-7