N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19948.03
L19948.06
L19948.14
L19948.03EA
53.8
EUR
L19948.03
L19948.06
L19948.14
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98%
CAS No.: 51857-17-1
Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2
Formula Weight: 216.33
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₂₄N₂O₂ Pto. Ebullición: 106…110 °C (0,3 mmHg) Densidad: 0,965 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671489 Núm. CAS: 51857-17-1 ADR: 8,III |