2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-Bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
L19954.03 L19954.06
L19954.03EA 112 EUR
L19954.03 L19954.06
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95% CAS No.: 138500-85-3 Molecular Formula: C13H18BBrO2 Formula Weight: 297.00 Melting Point: 83-85° Beilstein Reference: 7921808 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02179493
Formula: C₁₃H₁₈BBrO₂
MW: 297,00 g/mol
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179493
Núm. CAS: 138500-85-3
ADR: 8,III