4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
L19955.03
L19955.06
L19955.03EA
104
EUR
L19955.03
L19955.06
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 91983-26-5
Molecular Formula: C8H8BNO2
Formula Weight: 160.97
Melting Point: ca 196-200°
Beilstein Reference: 3031323
MDL No.: MFCD01632200
Formula:
C₈H₈BNO₂ Pto. de fusión: ∼ 196…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632200 Núm. CAS: 91983-26-5 |