2-(Aminomethyl)piperidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Piperidylmethylamine
L20122.06
L20122.14
L20122.06EA
48.5
EUR
L20122.06
L20122.14
2-(Aminomethyl)piperidine 98%
2-(Aminomethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 22990-77-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 63-66°/12mm
Beilstein Reference: 102994
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00129011
Formula:
C₆H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 63…66 °C (12 mmHg) Densidad: 0,942 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129011 Núm. CAS: 22990-77-8 EINECS: 245-371-1 ADR: 8,III |